5-Decyn-1-ol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H53400.06 H53400.14
H53400.06EA 84.9 EUR
H53400.06 H53400.14
5-Decyn-1-ol ≥97%
5-Decyn-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 68274-97-5 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Refractive Index: 1.4610 Boiling Point: 238° MDL No.: MFCD00464353
Formule: C₁₀H₁₈O
Kookpunt: 238 °C
Dichtheid: 0,861
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464353
CAS nummer: 68274-97-5
EINECS: 269-529-4