(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl 2-bromovalerate
B25530.14 B25530.22
B25530.14EA 29.2 EUR
B25530.14 B25530.22
(±)-Ethyl-2-bromovalerate ≥97%
(±)-Ethyl-2-bromovalerate
Purity: 97% CAS No.: 615-83-8 Molecular Formula: C7H13BrO2 Formula Weight: 209.09 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 1098901 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000159
Formule: C₇H₁₃BrO₂
MW: 209.09 g/mol
Kookpunt: 190…192 °C
Dichtheid: 1.226
Vlampunt: 77 °C (170 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000159
CAS nummer: 615-83-8
EINECS: 210-450-1
UN: 3265
ADR: 8 III