Isopropyl-4-aminobenzoate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Isopropyl 4-aminobenzoate
A17551.14 A17551.22
A17551.14EA 46.8 EUR
A17551.14 A17551.22
Isopropyl-4-aminobenzoate 98%
Isopropyl-4-aminobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 18144-43-9 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.21 MDL No.: MFCD00017108
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017108
CAS nummer: 18144-43-9