5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L08290.03
L08290.06
L08290.03EA
25.2
EUR
L08290.03
L08290.06
5-Benzoylpentanoic acid ≥99%
5-Benzoylpentanoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 4144-62-1
Molecular Formula: C12H14O3
Formula Weight: 206.24
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 1961325
Formule:
C₁₂H₁₄O₃ Smeltpunt: 75…79 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014380 CAS nummer: 4144-62-1 |