Propyl decanoate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B25159.0B B25159.18
B25159.0BEA 647 EUR
B25159.0B B25159.18
Propyl decanoate ≥98%
Propyl decanoate
Purity: 98% CAS No.: 30673-60-0 Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH2CH2CH3 Formula Weight: 214.35 Flash Point: 115°(239°F) Boiling Point: 254° MDL No.: MFCD00056329
Formule: C₁₃H₂₆O₂
Kookpunt: 254 °C
Dichtheid: 0,86
Vlampunt: 115 °C (239 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056329
CAS nummer: 30673-60-0
EINECS: 250-283-1