2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26173.03 H26173.06
H26173.03EA 33.9 EUR
H26173.03 H26173.06
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene ≥98%
2-Bromo-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene
Purity: 98% CAS No.: 200958-40-3 Molecular Formula: C7H3BrF3NO3 Formula Weight: 286.00 Refractive Index: 1.508
Formule: C₇H₃BrF₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973758
CAS nummer: 200958-40-3
EINECS: None