1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50576.03
H50576.06
H50576.03EA
181
EUR
H50576.03
H50576.06
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 1644-72-0
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Refractive Index: 1.5125
Boiling Point: 92-94°/20mm
MDL No.: MFCD00236347
Formule:
C₇H₄BrF₃S Kookpunt: 92…94 °C (20 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236347 CAS nummer: 1644-72-0 |