1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 333-47-1
Molecular Formula: C7H4BrF3S
Formula Weight: 257.07
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 2361926
MDL No.: MFCD00040840
Formule:
C₇H₄BrF₃S Kookpunt: 199…200 °C Dichtheid: 1,710 Vlampunt: 83 °C (181 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040840 CAS nummer: 333-47-1 |