Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate 95%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 95%
CAS No.: 3779-29-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.24
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4360
Boiling Point: 96-98°/8mm
Beilstein Reference: 2050195
MDL No.: MFCD00019261
Formule:
C₁₀H₁₆O₄ Kookpunt: 96…98 °C (8 mmHg) Dichtheid: 1,050 Vlampunt: 89 °C (192 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00019261 CAS nummer: 3779-29-1 EINECS: 223-239-4 |