cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27567.03
H27567.06
H27567.03EA
54.8
EUR
H27567.03
H27567.06
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
cis-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3685-23-2
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Melting Point: 299-301°
MDL No.: MFCD00191730
Formule:
C₇H₁₃NO₂ Smeltpunt: 299…301 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191730 CAS nummer: 3685-23-2 |