3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
330810050 330810250
ACRO330810050EA 37.9 EUR
ACRO330810050 ACRO330810250
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Formule: C₉H₈O₃
Smeltpunt: 86…89 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005831
CAS nummer: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %