3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A13597.09 A13597.18 A13597.30
A13597.09EA 41 EUR
A13597.09 A13597.18 A13597.30
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone ≥98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Purity: 98% CAS No.: 3162-29-6 Molecular Formula: C9H8O3 Formula Weight: 164.16 Melting Point: 85-89° Boiling Point: 152-155°/15mm MDL No.: MFCD00005831
Formule: C₉H₈O₃
Kookpunt: 152…155 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 85…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005831
CAS nummer: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1