1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050
103700250
103701000
ACRO103700050EA
43.7
EUR
ACRO103700050
ACRO103700250
ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formule:
C₆H₁₄N₂ Kookpunt: 66…70 °C (23 mmHg) Dichtheid: 0,9 g/cm³ Vlampunt: 47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003182 CAS nummer: 7154-73-6 EINECS: 230-509-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |