2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H27359.03
H27359.MD
H27359.03EA
136
EUR
H27359.03
H27359.MD
2-Chloro-D-phenylalanine ≥98%
2-Chloro-D-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 80126-50-7
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Melting Point: 211-213°
MDL No.: MFCD00077920
Formule:
C₉H₁₀ClNO₂ Smeltpunt: 211…213 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00077920 CAS nummer: 80126-50-7 |