4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H52776.03
H52776.06
H52776.03EA
94.7
EUR
H52776.03
H52776.06
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 94741-70-5
Molecular Formula: C5H3BrN4
Formula Weight: 199.01
Melting Point: 254° dec.
MDL No.: MFCD00173661
Formule:
C₅H₃BrN₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00173661 CAS nummer: 94741-70-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |