4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A19949.06
A19949.14
A19949.06EA
70.3
EUR
A19949.06
A19949.14
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 770-30-9
Molecular Formula: C6H6N4S
Formula Weight: 166.21
Melting Point: 240-243°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00023237
Formule:
C₆H₆N₄S Smeltpunt: 240…243 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00023237 CAS nummer: 770-30-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |