2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21989.14 B21989.22
B21989.14EA 43.5 EUR
B21989.14 B21989.22
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate 97%
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Purity: 97% CAS No.: 35011-47-3 Molecular Formula: C4H7N5O.H2SO4 Formula Weight: 239.21 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4621048
Formule: C₄H₉N₅O₅S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012785
CAS nummer: 39267-74-8
EINECS: 254-393-0