1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
L06887.03
L06887.06
L06887.03EA
26.6
EUR
L06887.03
L06887.06
1-(2-Aminophenyl)pyrrole ≥98%
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Purity: 98+%
CAS No.: 6025-60-1
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 93-94°
Beilstein Reference: 1307631
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Smeltpunt: 93…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005344 CAS nummer: 6025-60-1 EINECS: 227-884-2 |