5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50239.03 H50239.06
H50239.03EA 108 EUR
H50239.03 H50239.06
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid ≥97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 10242-10-1 Molecular Formula: C9H5ClO3 Formula Weight: 196.59 MDL No.: MFCD00060512
Formule: C₉H₅ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060512
CAS nummer: 10242-10-1