Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
L19831.03 L19831.06
L19831.03EA 49.2 EUR
L19831.03 L19831.06
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 108847-20-7 Molecular Formula: C12H9BO2S Formula Weight: 228.08 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 197863
Formule: C₁₂H₉BO₂S
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318182
CAS nummer: 108847-20-7