4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(4-(Methylthio)phenyl)ethanone
L18074.14 L18074.06
L18074.14EA 280 EUR
L18074.14 L18074.06
4'-(Methylthio)acetophenone ≥99%
4'-(Methylthio)acetophenone
Purity: 99% CAS No.: 1778-09-2 Molecular Formula: C9H10OS Formula Weight: 166.24 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 135°/1mm MDL No.: MFCD00039835
Formule: C₉H₁₀OS
Kookpunt: 135 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039835
CAS nummer: 1778-09-2
EINECS: 217-213-1