Methyl cyclopropanecarboxylate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 2868-37-3
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4180
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 2039388
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00001280
Formule:
C₅H₈O₂ Kookpunt: 118…119 °C Dichtheid: 0,983 Vlampunt: 22 °C (71 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001280 CAS nummer: 2868-37-3 EINECS: 220-690-9 UN: 3272 ADR: 3,II |