1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
L17957.03
L17957.06
L17957.03EA
130
EUR
L17957.03
L17957.06
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 277756-46-4
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 182-184°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03093070
Formule:
C₅H₅F₃O₂ Kookpunt: 182…184 °C Smeltpunt: 87…89 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03093070 CAS nummer: 277756-46-4 UN: 3261 ADR: 8,III |