1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13271.03
A13271.06
A13271.03EA
36.6
EUR
A13271.03
A13271.06
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1560-11-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 210°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001396
Formule:
C₆H₈O₂ Kookpunt: 210 °C Smeltpunt: 117…121 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001396 CAS nummer: 1560-11-8 UN: 3261 ADR: 8,III |