Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
44031.03 44031.06
44031.03EA 661 EUR
44031.03 44031.06
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS No.: 35138-22-8 Molecular Formula: [Rh(C8H12)2]BF4 Formula Weight: 406.08 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00075045
Formule: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075045
CAS nummer: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1