(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L14582.AC L14582.AA
L14582.ACEA 260 EUR
L14582.AC L14582.AA
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M in toluene
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-83-0 Molecular Formula: C18H20BNO Formula Weight: 277.17 Flash Point: 4°(39°F) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00078440
Formule: C₁₈H₂₀BNO
Dichtheid: 0,925
Vlampunt: 4 °C (39 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078440
CAS nummer: 112022-83-0
UN: 1993
ADR: 3,II