Droogovens, universele UN/UNplus (natuurlijke convectie)
Leverancier: Memmert
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
466-0705EA 1181 EUR
466-0705 MEMMUN55M MEMMUN75M MEMMUN260M 466-0370 MEMMUN30MPLUS MEMMUN75MPLUS 466-0371 466-0372 MEMMUN110MPLUS 466-0373 MEMMUN450M 466-0374 MEMMUN260MPLUS MEMMUN160MPLUS 466-0375 466-0376 MEMMUN30M MEMMUN160M MEMMUN450MPLUS MEMMUN55MPLUS 466-0361 MEMMUN750MPLUS 466-0366 MEMMUN750M 466-0368 466-0369 466-0362 466-0363 466-0364 466-0365 MEMMUN110M
Droogovens, universele UN/UNplus (natuurlijke convectie)
Ovens Standaard ovens
De serie omvat modellen met natuurlijk convectie met een temperatuurbereik tot +300 °C. Afhankelijk van de toepassing kunt u kiezen uit twee verschillende displaytypen: SingleDISPLAY of TwinDISPLAY.
  • SingleDISPLAY-modellen, ideaal voor standaardtoepassingen:
  • ControlCOCKPIT-parameters: temperatuur (Celsius of Fahrenheit), ventilatorsnelheid, positie luchtuitlaatklep, programmatijd, tijdzones en zomer-/wintertijd
  • Eén PT100-temperatuursensor in een 4-draads circuit en Ethernet-interface voor het uitlezen van het protocollogboek
  • Dubbele beveiliging tegen oververhitting met zichtbaar alarm: elektronische temperatuurbewaking met vrij instelbare bewakingstemperatuur en mechanische temperatuurbegrenzer TB volgens DIN 12 880. Deze schakelt de verwarming uit als de maximaal toegestane temperatuur met circa 10 °C wordt overschreden, ter bescherming van de oven
Alle modellen zijn uitgerust met een roestvrijstalen binnenkamer en behuizing, wat zorgt voor een lange levensduur en gemakkelijke reiniging. Deze ovens hebben een geïntegreerde datalogger en een digitale timer die instelbaar is van 1 minuut tot 99 dagen en 23 uur. De SetpointWAIT-functie zorgt ervoor dat de procestijd pas wordt gestart zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Deze functie kan ook worden gebruikt met extra, willekeurig te positioneren PT100-sensoren, zodat de procestijd pas wordt gestart wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt bij alle meetpunten. Alle modellen met TwinDISPLAY zijn uitgerust met de intuïtieve bedienings- en registratiesoftware AtmoCONTROL, waarbij de waarden worden ingevoerd via slepen en neerzetten van symbolen. De software maakt online bewaking mogelijk van maximaal 32 aangesloten apparaten en kan een automatisch alarmbericht verzenden naar één of meerdere e-mailadressen. Complexe processen kunnen snel en eenvoudig worden geprogrammeerd voor TwinDISPLAY-modellen.
TwinDISPLAY-modellen, maximum comfort voor moeilijke processen:
Intuïtieve, gebruikersvriendelijke ovens met 2 TFT-displays. ControlCOCKPIT met USB-poort. ControlCOCKPIT-parameters zoals hierboven
Twee PT100-sensoren in een 4-draads circuit voor wederzijdse bewaking, voor overname van functies in geval van storing
Met de HeatBALANCE-functie is een toepassingsspecifieke aanpassing van verwarmingsvermogensdistributie (balans) tussen het bovenste en onderste verwarmingsgebied mogelijk
Vastgelegde protocolgegevens worden weergegeven op de ControlCOCKPIT (max. 10000 waarden komen overeen met ca. 1 week)
Ethernet-interface voor het aflezen van het protocollogboek en voor het uploaden en implementeren van programma's en voor onlinelogboekregistratie
Meervoudige oververhittingsbeveiliging met akoestisch en visueel alarm: elektronische temperatuurbewaking TWW/TWB instelbaar op display (onafhankelijk instelbaar temperatuurbeveiligingsapparaat klasse 3.1 voor bescherming van de monsters en de oven) en mechanische temperatuurbegrenzer TB (beschermingsklasse 1) conform DIN 12880. AutoSAFETY past zich automatisch aan de ingestelde waarde aan binnen een vrij instelbaar tolerantiebereik. Instellen van afzonderlijke minimum-/maximumwaarden voor over-/ondertemperatuur
De Um ovens, die over dezelfde specificaties beschikken als de standaard modellen, zijn geklasseerd als Klasse 1 medisch apparaat in overeenstemming met EU richtlijn 93/42/EEC.
Mogelijke toepassingen als medisch apparaat:
UNm of UNmplus ovens met natuurlijke convectie kunnen gebruikt worden om fango paraffine, silicaten en APS packs warm te houden voor fysiotherapie.
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 20
Informatie over toebehoren: For details of the range of shelves and grids, please visit website or contact your local Avantor sales office.