Solide fase voor de extractie van cartridges, Bond Elut™ SI
Leverancier: VARIAN
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
12102010 12162037B 12166008B 12256008 12102037 12113036 12113010 14256008 14113010 14113036 14256018 14256026 14256034 14102010 14102068 14102037 12102119 12102068 12256008B
551-0306EA 196 EUR
551-0306 551-0375 551-0382 551-0407 551-0321 551-0346 VARI12113010 549-0856 VARI14113010 VARI14113036 549-0861 549-0866 549-0870 549-0841 549-0851 549-0846 549-0803 549-0789 HEWL12256008B
Solide fase voor de extractie van cartridges, Bond Elut™ SI
Kolommen voor chromatografie
Inheemse silica wordt algemeen beschouwd als het meest polaire SPE sorptiemiddel beschikbaar. Bond Elut™ SI is bijzonder effectief bij het scheiden van verbindingen met een vergelijkbare structuur. De analyten in een niet-polair oplosmiddel toepassen, daarna de polariteit van het oplosmiddel verhogen door de concentratie van een polaire modificator te verhogen, zoals THF of ethylacetaat, zorgt voor doeltreffende scheidingen.
  • Sterk polaire fase houdt polaire moleculen uit niet-polaire matrices
  • Hoge silica zuiverheid
  • Aparte verbindingen met zeer vergelijkbare structuren