Mouwbeschermers, snijbestendig
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
70-114 70-118 70-123 70-110
113-8690EA 8.9 EUR
113-8690 112-2932 112-2934 112-2930
Mouwbeschermers, snijbestendig
Werkkleding
Deze gebreide voeringen zijn gemaakt van 100% korte Kevlar® para-aramide vezels.
  • Uitzonderlijke snijbestendigheid met beweeglijkheid
  • De meeste modellen hebben duimgaten en beschermen het polsgebied
Ze zijn beschikbaar in verschillende versies en lengten. Alle mouwen bieden een superieure mechanische bescherming en snijbestendigheid.
Gauge: 24
Certificaten: EN 388 (134X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II