Standaard microscopen, BA210 Elite e BA310 Elite
Leverancier: MOTIC
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1100100402433 1100100402443 1100100402966 1100100403221
630-1825EA 1469 EUR
630-1825 630-1826 MOTI1100100402966 MOTI1100100403221
Standaard microscopen, BA210 Elite e BA310 Elite
Microscopen
De BA210 Elite is ontworpen voor hoge prestaties in opleidings- en onderwijsomgevingen voor biowetenschappen en medische toepassingen.
De BA310 Elite is ontworpen voor de dagelijkse routinewerkzaamheden bij veeleisende toepassingen voor universiteiten, klinieken en andere biomedische omgevingen waarin optimale optische prestaties zijn vereist. De full-Köhler-configuratie van dit model biedt optimale verlichtingskwaliteit voor veeleisende monsters.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met vier plan-achromatische objectieven, een blauwfilter, 5 ml immersieolie, een netsnoer, een snoerhouder, een beschermhoes, een inbussleutel en een reservezekering.