Geleidbaarheidsmeter, tafelmodel, SevenExcellence™, S700
Leverancier: Mettler - Toledo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
30046244 30046245 30046246
662-1475EA 3000 EUR
662-1475 662-1476 662-1477
Geleidbaarheidsmeter, tafelmodel, SevenExcellence™, S700
Elektrochemische meters Geleidbaarheidsmeters
Dit handige, betrouwbare instrument is geschikt voor complexe toepassingen en strenge eisen in gereguleerde markten, evenals voor routinemeettaken in laboratoria. Het levert verschillende op geleidbaarheid gebaseerde meetparameters en kan ook op elk gewenst moment modulair worden uitgebreid met extra meetparameters.
  • Groot kleurenscherm, gebruiksvriendelijk aanraakscherm en menuhelpfunctie in 10 talen
  • Concept voor flexibele methoden (13 vooraf gedefinieerde en 20 door de gebruiker gedefinieerde methoden) voor hoge reproduceerbaarheid en beveiliging
  • Geschikt
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model S700
Environmentally Preferable
Geleidbaarheidsbereik 0,001 μS/cm - 2000 ms/cm
Geleidbaarheidsresolutie 0,001 - 1 (0,001 - 999999 μS/cm; 0,001 - 2000 mS/cm; 0,1 - 999999 μS/m)
0,0001 - 1 (0,001 - 200 S/m; 0,001 - 200000 mS/m)
Geleidbaarheid nauwkeurigheid ±0,5%
Geleidbaarheid kalibratie 1-punts
Geleidbaarheid referentietemperatuur 20/25 °C
Weerstand - bereik 0,01 - 100 MΩcm
Weerstandsresolutie 0,0001 - 1 (0,01 - 100 MΩcm)
0,01 - 1 (0,01 - 999999 Ωcm)
Weerstand - nauwkeurigheid ±0,5%
Zoutgehalte - bereik 0,01 - 80 psu, ppt
Zoutgehalte - resolutie 0,01 - 0,1
Zoutgehalte - nauwkeurigheid ±0,5%
TDS - bereik 0,001 - 1000 g/l, ppt
0,001 - 999999 mg/l, ppml
TDS - resolutie 0,001 - 1
TDS - nauwkeurigheid ±0,5%
Temperatuurbereik −30...+130 °C
Temperatuurresolutie 0,1 °C
Temperatuurnauwkeurigheid ±0,1 °C
Temperatuurcompensatie Lineair, niet-lineair, uit, zuiver water
Geheugen capaciteit 20000 gegevenspunten, 250 analyses
Aansluitingen Mini-DIN (geleidbaarheid en temperatuur), NTC30 kΩ of Pt1000 (externe temperatuuringang), mini-LTW digitale sensoringang, mini-DIN-aansluiting voor roerder
Uitgangen USB, RS232, LAN
Aflezing TFT-kleurenscherm
Conformiteit GLP, voldoet aan USP/EP, ABNT NBR 10547:2006, ICUMSA GS2/3-17 en GS 1/3/ 4/7/8-13
b×d×h 235×188×75 mm
Gewicht 1,12 kg