Rechtopstaande koelkasten, Comfort
Leverancier: Liebherr
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
K2620 KP3620
471-0500EA 0 EUR
471-0500 471-1070
Rechtopstaande koelkasten, Comfort
Koelkasten
Upright general use refrigerators.
  • De MagicEye-bediening met de visuele temperatuurweergave houdt de temperatuur precies op het geselecteerde niveau
  • Het hoogwaardige geforceerde luchtsysteem zorgt voor snelle koeling van voedsel en een gelijkmatige temperatuur binnen de gehele interne ruimte
  • De LED-plafondverlichting zorgt voor een hoogwaardige omgevingsverlichting in de koelkast
  • GlassLine-opslagplaten
  • Ergonomische, ruimtebesparende handgreep
  • Verstelbare poten aan de voorkant, zwenkwielen en handgrepen aan de achterkant voor vervoer
  • Omkeerbare deuren
Order Now
Specificaties
Model 2620 K KP 3620 Comfort
Environmentally Preferable
Art.-Nr. 471-0500 471-1070
Temperatuur +3...+8 °C
Aflezing LED
Ontdooien
Ventilatoren
Leggers/laden
Type deur 1 solid swing door, reversible hinge right 1 solid swing door, reversible hinge right
Materiaal Staal Staal
Energieklasse A+ A++
b×d×h (buitenkant) 600×632×1250 mm 600×630×1655 mm