ESD handschoenen, HyFlex® 48-130 / 48-135
Leverancier: Ansell
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
48-135/6 48-135/7 48-135/10 48-135/9 48-135/11 48-135/8
ANSE48-135/6EA 42.8 EUR
ANSE48-135/6 ANSE48-135/7 ANSE48-135/10 ANSE48-135/9 ANSE48-135/11 ANSE48-135/8
ESD handschoenen, HyFlex® 48-130 / 48-135
Handschoenen
Deze gebreide handschoenen uit nylon en koolstofvezels beschermen tegen de meeste elektrostatische ontladingen. Ze hebben een PU-coating op de vingertoppen en of op de hele palm.
  • De nylon voering van 15 steken per inch zorgt voor flexibiliteit en beweeglijkheid
  • Gegarandeerd comfort en een goede pasvorm dankzij de naadloze structuur en de talrijke maten
  • De HyFlex® 48-130 met coating op de palm biedt een goede mechanische bestendigheid en duurzaamheid
Geschikt voor de eindassemblage van dashboards, kabels, draden, elektronische componenten en moederborden.
HyFlex® 48-130 – EN 1149-1: Oppervlakteweerstand (Ω): 4,02×10¹º / EN 1149-2: Volumeweerstand (Ω): 2,19×10⁷ / EN 1149-3: Ladingverval <0,01 seconden
HyFlex® 48-135 – EN 1149-1: Oppervlakteweerstand (Ω): 1,93×10¹º / EN 1149-2: Volumeweerstand (Ω): 4,79 x 10⁷ / EN 1149-3: Ladingverval <0,01 seconden
Certificaten: EN 388; Cat. II.
Opgelet: Handschoenen die beschermen tegen elektrostatische ontladingen isoleren de handen niet tegen elektrische stromen met hoge spanning.
Gebruik deze handschoenen niet om draden onder spanning te hanteren of voor bescherming tegen elektrische stroom.