Microtoommessen, wegwerp, FEATHER®
Leverancier: PFM Medical GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
207500002 207500003 207500005 207500006 207500011_B 207500001 207500010 207500014 207500004 207500014_U 207500005_U 0300140 207500000 207500011
FEAT207500002EA 162 EUR
FEAT207500002 720-2366 720-2368 720-2369 FEAT207500011_B 720-2365 720-2370 720-2372 FEAT207500004 FEAT207500014_U FEAT207500005_U FEAT0300140 720-1998 720-2371
Microtoommessen, wegwerp, FEATHER®
Microtomen Messen en handgrepen
Gemaakt van roestvrij staal. FEATHER® wegwerp microtoommessen worden gebruikt voor paraffine- en cryostaatcoupes voor het volledige gamma van individuele toepassingen bij routinepraktijken, onderzoek en in de industrie. Het ultranauwkeurige snijvlak van deze microtoommessen zijn speciaal gecoat voor superieure snijprestaties.
  • Hoek mes: 35° en 22° (A22 en S22)
  • Coupes van zeer hoge kwaliteit vanaf de eerste insnijding
  • Lange levensduur
  • Zeer korte trimtijd
  • Afwerking snijvlak: Harscoating, platina spatten
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable