Wasflessen, smalle hals, aflopende schouder, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Azlon®
215-0568EA 56 EUR
215-0568 215-1466 215-1465
Wasflessen, smalle hals, aflopende schouder, Azlon®
Flessen Spuitflessen
LDPE, doorschijnend, met draaibare, witte PP-doseersluiting.
  • Goede chemische en hittebestendigheid
  • Keuze uit drie formaten
  • Sluiting met nauwkeurige jet-tipopening voor fijnregeling
Slank ontwerp voor een comfortabele bediening en verbeterd gebruiksgemak.
  • Goede chemische en hittebestendigheid
  • Keuze uit drie formaten
  • Sluiting met nauwkeurige jet-tipopening voor fijnregeling
Slank ontwerp voor een comfortabele bediening en verbeterd gebruiksgemak.