Veiligheidsspuitflessen, brede hals, ventilerend, meertalig, met gekleurde doppen, Azlon®
Leverancier: SciLabware
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
WGW531VTML WGW532VTML WGW533VTML WGW534VTML WGW535VTML WGW537VTML WGW538VTML WGW539VTML WGW540VTML WGW541VTML WGW537VTMLR WGW538VTMLR WGW539VTMLR WGW541VTMLR WGW537VTMLME WGW538VTMLME WGW539VTMLME WGW541VTMLME
215-3131EA 60.6 EUR
215-3131 215-3280 215-3281 215-3282 215-3132 215-3133 215-3283 215-3134 215-3284 215-3285 215-3867 215-3870 215-3869 215-3868 215-3871 215-3874 215-3873 215-3872
Veiligheidsspuitflessen, brede hals, ventilerend, meertalig, met gekleurde doppen, Azlon®
Flessen Spuitflessen
LDPE, doorschijnend met PP-spuitdop.
  • De gepatenteerde DripLok®-dampafvoerklep voorkomt druppelen van oplosmiddelen
  • Onuitwisbaar afgedrukt in 4 talen (Engels, Frans, Duits en Spaans)
  • Sluiting met nauwkeurige jet-tipopening voor fijnregeling
Brede opening voor snel en eenvoudig vullen. Voorzien van PP-sluiting uit één stuk met kleurcodering, die zijn vorm behoud tijdens gebruik.
Certificaten: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.