3-Aminopropyltriethoxysilaan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A0439-25G A0439-500G A0439-100G
TCIAA0439-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0439-25G TCIAA0439-500G TCIAA0439-100G
3-Aminopropyltriethoxysilaan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopropyltriethoxysilaan
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Kookpunt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 98°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008207
CAS nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&vid=71d5e35969051aa36d6326fdae0c180c8faf5162&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %