Dibutylether ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
B0721-25ML
B0721-500ML
TCIAB0721-25MLEA
18.7
EUR
TCIAB0721-25ML
TCIAB0721-500ML
Dibutylether ≥99.0% (by GC) stabilised
Dibutylether
Formule:
C₈H₁₈O Kookpunt: 141°C Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 0,767 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 37°C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00009461 CAS nummer: 142-96-1 EINECS: 205-575-3 UN: 1149 ADR: 3,III Merck Index: 14,01569 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |