4-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M0196-25ML
M0196-500ML
TCIAM0196-25MLEA
18.7
EUR
TCIAM0196-25ML
TCIAM0196-500ML
4-Methylcyclohexanol cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
4-Methylcyclohexanol
Formule:
C₇H₁₄O Kookpunt: 171 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –50 °C Dichtheid: 0,9328 g/cm³ (0 °C) Vlampunt: 68°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001449 CAS nummer: 589-91-3 EINECS: 209-664-8 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |