1-Iodoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
T1098-25G T1098-5G
TCIAT1098-25GEA 51.7 EUR
TCIAT1098-25G TCIAT1098-5G
1-Iodoperfluorohexane ≥98.0% (by GC)
1-Iodoperfluorohexane
Formule: C₆F₁₃I
Kookpunt: 117°C
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 2,0564 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001063
CAS nummer: 355-43-1
EINECS: 206-586-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&vid=8141642387847d974ff2b4b664f2b93d6e3729d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %