1-Iodohexane ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Hexyl iodide
Stabilisatie:
Stabilised with copper chip
I0059-25G
I0059-250G
I0059-100G
TCIAI0059-25GEA
40.7
EUR
TCIAI0059-25G
TCIAI0059-250G
TCIAI0059-100G
1-Iodohexane ≥97.0% (by GC) stabilised
1-Iodohexane
Formule:
C₆H₁₃I Kookpunt: 180°C Smeltpunt: –68 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 61°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001102 CAS nummer: 638-45-9 EINECS: 211-339-0 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |