1-Iodopentane ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper chip
I0066-25ML I0066-250ML
TCIAI0066-25MLEA 36.3 EUR
TCIAI0066-25ML TCIAI0066-250ML
1-Iodopentane ≥98.0% (by GC) stabilised
1-Iodopentane
Formule: C₅H₁₁I
Kookpunt: 155°C
Dichtheid: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001100
CAS nummer: 628-17-1
EINECS: 211-030-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=151d3babcea5559c0e7a2e1efda410e6c5294146&vid=7f510d96fa66f08500317a9b8c49bbd6b9a420c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %