2-Iodobutane ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper chip
B1093-25G B1093-500G
TCIAB1093-25GEA 35.2 EUR
TCIAB1093-25G TCIAB1093-500G
2-Iodobutane ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
Kookpunt: 120°C
Smeltpunt: –104 °C
Dichtheid: 1,6263 g/cm³ (0 °C)
Vlampunt: 24°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001072
CAS nummer: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01574
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=227f0539864d0acece68e48d5cb6a315675962e7&vid=faa576e97f835b34645ff79d69457df11f6620b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %