2-Iodopropane ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper chip
I0069-25G I0069-500G I0069-100G
TCIAI0069-25GEA 28.6 EUR
TCIAI0069-25G TCIAI0069-500G TCIAI0069-100G
2-Iodopropane ≥99.0% (by GC) stabilised
2-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
Kookpunt: 90°C
Smeltpunt: -90°C
Dichtheid: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 42°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001071
CAS nummer: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec788505b6846ad10a477ebbf13f4c3d745af374&vid=d917a9e77fbba469f538fd38c0a44b97e8cbe9ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %