1-Iodo-2-methylpropane ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Isobutyliodide
Stabilisatie:
Stabilised with copper chip
I0322-25ML
I0322-250ML
TCIAI0322-25MLEA
60.5
EUR
TCIAI0322-25ML
TCIAI0322-250ML
1-Iodo-2-methylpropane ≥97.0% (by GC) stabilised
1-Iodo-2-methylpropane
Formule:
C₄H₉I MW: 184.02 g/mol Kookpunt: 121°C Smeltpunt: -90.7 Vlampunt: 0°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001084 CAS nummer: 513-38-2 EINECS: 208-160-5 UN: 2391 ADR: 3 II Merck Index: 14,05144 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |