2-Iodotoluene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper chip
I0217-25G I0217-250G
TCIAI0217-25GEA 39.6 EUR
TCIAI0217-25G TCIAI0217-250G
2-Iodotoluene ≥98.0% (by GC) stabilised
2-Iodotoluene
Formule: C₇H₇I
Kookpunt: 211°C
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001042
CAS nummer: 615-37-2
EINECS: 210-422-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5ae225e155a074698efd1e560b1a1664063433&vid=cfaf3693b5a746301ce6f33c51dab52b1a421433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %