2-Nitro-m-xylene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0273-25G D0273-500G
TCIAD0273-25GEA 55 EUR
TCIAD0273-25G TCIAD0273-500G
2-Nitro-m-xylene ≥99.0% (by GC)
2-Nitro-m-xylene
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 222°C
Smeltpunt: 14…16 °C
Dichtheid: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 87°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007181
CAS nummer: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
UN: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b71af59628a4a055d8569543b593d33c3d07fd4&vid=facbecef05edb078de1dadccbb89bb43f298b7ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %