4-Nitro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D0272-25G D0272-500G
TCIAD0272-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0272-25G TCIAD0272-500G
4-Nitro-m-xylene ≥98.0% (by GC)
4-Nitro-m-xylene
Formule: C₈H₉NO₂
Kookpunt: 245°C
Smeltpunt: 9 °C
Dichtheid: 1,135 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 107°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007169
CAS nummer: 89-87-2
EINECS: 201-947-4
UN: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78dce9d16f2fd8af040adcba78517db0b8167471&vid=10daf84738173e7604fae428a67e0afdb6a9fdb9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %