3-Bromopyridine ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper chip
B0651-25G B0651-100G
TCIAB0651-25GEA 33 EUR
TCIAB0651-25G TCIAB0651-100G
3-Bromopyridine ≥98.0% (by GC) stabilised
3-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
Kookpunt: 178°C
Smeltpunt: –27 °C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 52°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006373
CAS nummer: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&vid=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %