Betaine, watervrij ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B0455-25G B0455-500G B0455-100G
TCIAB0455-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0455-25G TCIAB0455-500G TCIAB0455-100G
Betaine, watervrij ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Betaine
Formule: C₅H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012123
CAS nummer: 107-43-7
EINECS: 203-490-6
Merck Index: 14,01179
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b92ecc4897b3fad4ff15e73c2e3dcc3dacd4bdf&vid=14a492a26597a0ed98ecd870e861577691f27e40&prid=web&clid=SAPDAM